주요 문서
RIE156331295
Rieke Metals, Inc.
9-[3-(1,3-dioxan-2-yl)propionyl]phenanthrene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
320.39
MDL number:
Iupac Name
3-(1,3-dioxan-2-yl)-1-(9-phenanthryl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C21H20O3/c22-20(10-11-21-23-12-5-13-24-21)19-14-15-6-1-2-7-16(15)17-8-3-4-9-18(17)19/h1-4,6-9,14,21H,5,10-13H2
InChI key
YQOFECLBAMKMOH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/8548-2-0
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)