주요 문서
RIE156330718
Rieke Metals, Inc.
ethyl 5-oxodecanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.3
MDL number:
Iupac Name
ethyl 5-oxodecanoate
Inchi Code
1S/C12H22O3/c1-3-5-6-8-11(13)9-7-10-12(14)15-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
ZAHUTEIIIFGYHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7589c
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)