주요 문서
RIE156330379
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 5-oxooctanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.25
MDL number:
Iupac Name
ethyl 5-oxooctanoate
Inchi Code
1S/C10H18O3/c1-3-6-9(11)7-5-8-10(12)13-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
PNHVXYJIXFZRGA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless liquid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7590c
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)