주요 문서
RIE156330359
Rieke Metals, Inc.
ethyl 5-cyclobutyl-5-oxovalerate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.26
MDL number:
Iupac Name
ethyl 5-cyclobutyl-5-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C11H18O3/c1-2-14-11(13)8-4-7-10(12)9-5-3-6-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
XJAPZPCKTTXUHY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Clear yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7584c
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)