주요 문서
RIE156330353
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 8-cyclohexyl-8-oxooctanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
268.4
MDL number:
Iupac Name
ethyl 8-cyclohexyl-8-oxooctanoate
Inchi Code
1S/C16H28O3/c1-2-19-16(18)13-9-4-3-8-12-15(17)14-10-6-5-7-11-14/h14H,2-13H2,1H3
InChI key
OQOPHDDUPFVFBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7582f
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)