주요 문서
RIE156328121
Rieke Metals, Inc.
4'-cyano-3-(2,4-dimethylphenyl)propiophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
263.34
MDL number:
Iupac Name
4-[3-(2,4-dimethylphenyl)propanoyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C18H17NO/c1-13-3-6-16(14(2)11-13)9-10-18(20)17-7-4-15(12-19)5-8-17/h3-8,11H,9-10H2,1-2H3
InChI key
IDNRXCAAHAFCSV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2700-10
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)