주요 문서
RIE156328051
Rieke Metals, Inc.
3',4'-Difluoro-3-(4-fluorophenyl)propiophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
264.25
MDL number:
Iupac Name
1-(3,4-difluorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C15H11F3O/c16-12-5-1-10(2-6-12)3-8-15(19)11-4-7-13(17)14(18)9-11/h1-2,4-7,9H,3,8H2
InChI key
WCZSGSWUBIDLEL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2300-59
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)