주요 문서
RIE156327197
Rieke Metals, Inc.
4'-Chloro-3'-fluoro-3-(4-fluorophenyl)propiophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
280.7
MDL number:
Iupac Name
1-(4-chloro-3-fluorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C15H11ClF2O/c16-13-7-4-11(9-14(13)18)15(19)8-3-10-1-5-12(17)6-2-10/h1-2,4-7,9H,3,8H2
InChI key
LSCKLIXCUXTQSO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2300-33
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)