주요 문서
RIE156327179
Rieke Metals, Inc.
4'-cyano-3-(4-fluorophenyl)propiophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
253.28
MDL number:
Iupac Name
4-[3-(4-fluorophenyl)propanoyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C16H12FNO/c17-15-8-3-12(4-9-15)5-10-16(19)14-6-1-13(11-18)2-7-14/h1-4,6-9H,5,10H2
InChI key
BMFRAJGWCPIUHQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2300-10
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)