주요 문서
RIE156327068
Rieke Metals, Inc.
2-(3-Chlorophenyl)ethyl cyclopentyl ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.74
MDL number:
Iupac Name
3-(3-chlorophenyl)-1-cyclopentyl-1-propanone
Inchi Code
1S/C14H17ClO/c15-13-7-3-4-11(10-13)8-9-14(16)12-5-1-2-6-12/h3-4,7,10,12H,1-2,5-6,8-9H2
InChI key
WIWQKTYEGQBXTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Clear, colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2003-00
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)