주요 문서
RIE156326562
Rieke Metals, Inc.
3'-methyl-3-phenylpropiophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
224.3
MDL number:
Iupac Name
1-(3-methylphenyl)-3-phenyl-1-propanone
Inchi Code
1S/C16H16O/c1-13-6-5-9-15(12-13)16(17)11-10-14-7-3-2-4-8-14/h2-9,12H,10-11H2,1H3
InChI key
UCAUGOXFTYSNGO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-0100-03
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)