주요 문서
RIE156326456
Rieke Metals, Inc.
3'-cyano-2-(4-methylpiperazinomethyl) benzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
319.41
MDL number:
Iupac Name
3-{2-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]benzoyl}benzonitrile
Inchi Code
1S/C20H21N3O/c1-22-9-11-23(12-10-22)15-18-6-2-3-8-19(18)20(24)17-7-4-5-16(13-17)14-21/h2-8,13H,9-12,15H2,1H3
InChI key
DFZFKZOWUPHHRW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6126-0800-09
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)