주요 문서
RIE156325134
Rieke Metals, Inc.
2-(Morpholinomethyl)benzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
281.35
MDL number:
Iupac Name
[2-(4-morpholinylmethyl)phenyl](phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C18H19NO2/c20-18(15-6-2-1-3-7-15)17-9-5-4-8-16(17)14-19-10-12-21-13-11-19/h1-9H,10-14H2
InChI key
RBGNDEVPFOAICT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6126-0100-01
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)