주요 문서
RIE156325077
Rieke Metals, Inc.
3-(3-pyrrolinomethyl)benzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
263.34
MDL number:
Iupac Name
[3-(2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-ylmethyl)phenyl](phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C18H17NO/c20-18(16-8-2-1-3-9-16)17-10-6-7-15(13-17)14-19-11-4-5-12-19/h1-10,13H,11-12,14H2
InChI key
UEMQYGXJWFTYGR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0900-01
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)