주요 문서
RIE156324590
Rieke Metals, Inc.
4-bromo-3-fluoro-4'-(4-methylpiperazinomethyl) benzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
391.28
MDL number:
Iupac Name
(4-bromo-3-fluorophenyl){4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]phenyl}methanone
Inchi Code
1S/C19H20BrFN2O/c1-22-8-10-23(11-9-22)13-14-2-4-15(5-3-14)19(24)16-6-7-17(20)18(21)12-16/h2-7,12H,8-11,13H2,1H3
InChI key
IHRXFNLJFIJFHP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0800-32
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)