주요 문서
RIE156324552
Rieke Metals, Inc.
3,5-difluoro-4'-thiomorpholinomethyl benzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
333.4
MDL number:
Iupac Name
(3,5-difluorophenyl)[4-(4-thiomorpholinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C18H17F2NOS/c19-16-9-15(10-17(20)11-16)18(22)14-3-1-13(2-4-14)12-21-5-7-23-8-6-21/h1-4,9-11H,5-8,12H2
InChI key
URTPGJSQGXSBIT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0700-60
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)