주요 문서
RIE156324518
Rieke Metals, Inc.
4-carboethoxy-4'-thiomorpholinomethyl benzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
369.48
MDL number:
Iupac Name
ethyl 4-[4-(4-thiomorpholinylmethyl)benzoyl]benzoate
Inchi Code
1S/C21H23NO3S/c1-2-25-21(24)19-9-7-18(8-10-19)20(23)17-5-3-16(4-6-17)15-22-11-13-26-14-12-22/h3-10H,2,11-15H2,1H3
InChI key
PRIGICDPPNSPBG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0700-13
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)