주요 문서
RIE156323218
Rieke Metals, Inc.
2-(2-cyanophenyl)acetophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.26
MDL number:
Iupac Name
2-(2-oxo-2-phenylethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C15H11NO/c16-11-14-9-5-4-8-13(14)10-15(17)12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2
InChI key
SBWAMTWLDTZJDO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Peach colored solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6063-1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)