주요 문서
RIE156323192
Rieke Metals, Inc.
cyclohexyl 2,4-dimethylphenyl ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.32
MDL number:
Iupac Name
cyclohexyl(2,4-dimethylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C15H20O/c1-11-8-9-14(12(2)10-11)15(16)13-6-4-3-5-7-13/h8-10,13H,3-7H2,1-2H3
InChI key
KEAJJDPQXMGWQK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-04-27
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)