주요 문서
RIE156323166
Rieke Metals, Inc.
3'-methyl-2-phenylacetophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.28
MDL number:
Iupac Name
1-(3-methylphenyl)-2-phenylethanone
Inchi Code
1S/C15H14O/c1-12-6-5-9-14(10-12)15(16)11-13-7-3-2-4-8-13/h2-10H,11H2,1H3
InChI key
IEXAVVUKKOOPME-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6053-2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)