주요 문서
RIE156323043
Rieke Metals, Inc.
2-methoxy-4'-morpholinomethyl benzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
311.38
MDL number:
Iupac Name
(2-methoxyphenyl)[4-(4-morpholinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C19H21NO3/c1-22-18-5-3-2-4-17(18)19(21)16-8-6-15(7-9-16)14-20-10-12-23-13-11-20/h2-9H,10-14H2,1H3
InChI key
NBXGICXHJZMUAD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0100-05
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)