주요 문서
RIE156323015
Rieke Metals, Inc.
3-Bromophenyl cyclohexyl ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
267.17
MDL number:
Iupac Name
(3-bromophenyl)(cyclohexyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H15BrO/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h4,7-10H,1-3,5-6H2
InChI key
GRGMCJWVYXIIKB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-04-18
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)