주요 문서
RIE156323014
Rieke Metals, Inc.
cyclohexyl 4-thiomethylphenyl ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.36
MDL number:
Iupac Name
cyclohexyl[4-(methylsulfanyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C14H18OS/c1-16-13-9-7-12(8-10-13)14(15)11-5-3-2-4-6-11/h7-11H,2-6H2,1H3
InChI key
NDPAQSZECOHMLB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-04-15
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)