주요 문서
RIE156323011
Rieke Metals, Inc.
3-Carboethoxyphenyl cyclohexyl ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
260.33
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3-(cyclohexylcarbonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C16H20O3/c1-2-19-16(18)14-10-6-9-13(11-14)15(17)12-7-4-3-5-8-12/h6,9-12H,2-5,7-8H2,1H3
InChI key
MINBUUGOYLHGFS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-04-12
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)