주요 문서
RIE156323000
Rieke Metals, Inc.
cyclopentyl 2,5-dichlorophenyl ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.13
MDL number:
Iupac Name
cyclopentyl(2,5-dichlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C12H12Cl2O/c13-9-5-6-11(14)10(7-9)12(15)8-3-1-2-4-8/h5-8H,1-4H2
InChI key
ANOKAZMIUAFKFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-03-55
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)