주요 문서
RIE156322964
Rieke Metals, Inc.
cyclobutyl 2,4-difluorophenyl ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.2
MDL number:
Iupac Name
cyclobutyl(2,4-difluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C11H10F2O/c12-8-4-5-9(10(13)6-8)11(14)7-2-1-3-7/h4-7H,1-3H2
InChI key
SFUBSOCKJIWUSM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-02-58
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)