주요 문서
RIE156322921
Rieke Metals, Inc.
Cyclopropyl 3,5-difluorophenyl ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.17
MDL number:
Iupac Name
cyclopropyl(3,5-difluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C10H8F2O/c11-8-3-7(4-9(12)5-8)10(13)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2
InChI key
YHFLTSHXQSQPMB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-01-60
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)