주요 문서
RIE156322895
Rieke Metals, Inc.
3-carboethoxyphenyl cyclopropyl ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.25
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3-(cyclopropylcarbonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C13H14O3/c1-2-16-13(15)11-5-3-4-10(8-11)12(14)9-6-7-9/h3-5,8-9H,2,6-7H2,1H3
InChI key
XYUIDONJVHHDRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-01-12
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)