주요 문서
RIE156322821
Rieke Metals, Inc.
2,2-dimethyl-4'-thiomethylbutyrophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.35
MDL number:
Iupac Name
2,2-dimethyl-1-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-1-butanone
Inchi Code
1S/C13H18OS/c1-5-13(2,3)12(14)10-6-8-11(15-4)9-7-10/h6-9H,5H2,1-4H3
InChI key
CKRTZRDRIZZJAU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6121-15
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)