주요 문서
RIE156322778
Rieke Metals, Inc.
3'-chloro-3,3-dimethylbutyrophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.7
MDL number:
Iupac Name
1-(3-chlorophenyl)-3,3-dimethyl-1-butanone
Inchi Code
1S/C12H15ClO/c1-12(2,3)8-11(14)9-5-4-6-10(13)7-9/h4-7H,8H2,1-3H3
InChI key
MZDXGLXULDGAJI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6120-20
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)