주요 문서
RIE156322487
Rieke Metals, Inc.
3-(2-Cyanobenzoyl)-2-methoxypyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.25
MDL number:
Iupac Name
2-[(2-methoxy-3-pyridinyl)carbonyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C14H10N2O2/c1-18-14-12(7-4-8-16-14)13(17)11-6-3-2-5-10(11)9-15/h2-8H,1H3
InChI key
IJRUSEGUMGMVOC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5586
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)