주요 문서
RIE156320839
Rieke Metals, Inc.
4-Ethoxy-3'-iodobenzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
352.17
MDL number:
Iupac Name
(4-ethoxyphenyl)(3-iodophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C15H13IO2/c1-2-18-14-8-6-11(7-9-14)15(17)12-4-3-5-13(16)10-12/h3-10H,2H2,1H3
InChI key
LLKVBOCAECOAMP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5199-21
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)