주요 문서
RIE156320800
Rieke Metals, Inc.
3,4-Dimethoxy-2'-iodobenzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
368.17
MDL number:
Iupac Name
(3,4-dimethoxyphenyl)(2-iodophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C15H13IO3/c1-18-13-8-7-10(9-14(13)19-2)15(17)11-5-3-4-6-12(11)16/h3-9H,1-2H3
InChI key
ISRLZBLMESYWFT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5194-20
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)