주요 문서
RIE156320797
Rieke Metals, Inc.
3,5-Difluoro-2'-iodobenzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
344.1
MDL number:
Iupac Name
(3,5-difluorophenyl)(2-iodophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H7F2IO/c14-9-5-8(6-10(15)7-9)13(17)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-7H
InChI key
WDGJTTYRAWEATG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5193-20