주요 문서
RIE156320770
Rieke Metals, Inc.
2,4'-Dichloro-3'-methylbenzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
265.14
MDL number:
Iupac Name
(4-chloro-3-methylphenyl)(2-chlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H10Cl2O/c1-9-8-10(6-7-12(9)15)14(17)11-4-2-3-5-13(11)16/h2-8H,1H3
InChI key
MQAAOMKDVIWSHC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5189-14
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)