주요 문서
RIE156320758
Rieke Metals, Inc.
3,4'-Dichloro-4-methylbenzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
265.14
MDL number:
Iupac Name
(3-chloro-4-methylphenyl)(4-chlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H10Cl2O/c1-9-2-3-11(8-13(9)16)14(17)10-4-6-12(15)7-5-10/h2-8H,1H3
InChI key
QNVLVAUNMVUCJK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5188-16
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)