주요 문서
RIE156320641
Rieke Metals, Inc.
4-Acetoxy-4'-methylbenzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
254.29
MDL number:
Iupac Name
4-(4-methylbenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C16H14O3/c1-11-3-5-13(6-4-11)16(18)14-7-9-15(10-8-14)19-12(2)17/h3-10H,1-2H3
InChI key
FURWUOAMHSMCQN-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5177-07
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)