크기 선택
250 MG
$88.55
500 MG
$126.50
1 G
$177.10
Vendor SKU: 24330-250MG
$88.55
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
250 MG
$88.55
500 MG
$126.50
1 G
$177.10
About This Item
Vendor SKU: 24330-250MG
$88.55
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
Iupac Name
3-(2,6-dimethoxybenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C17H16O5/c1-11(18)22-13-7-4-6-12(10-13)17(19)16-14(20-2)8-5-9-15(16)21-3/h4-10H,1-3H3
InChI key
URTSFHCTDKBGFC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5176-52
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.