주요 문서
RIE156320523
Rieke Metals, Inc.
2-Acetoxy-3'-phenoxybenzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
332.36
MDL number:
Iupac Name
2-(3-phenoxybenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C21H16O4/c1-15(22)24-20-13-6-5-12-19(20)21(23)16-8-7-11-18(14-16)25-17-9-3-2-4-10-17/h2-14H,1H3
InChI key
RERRCAYSOKWCHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5175-27
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)