주요 문서
RIE156320512
Rieke Metals, Inc.
2-Acetoxy-2'-chlorobenzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
274.7
MDL number:
Iupac Name
2-(2-chlorobenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H11ClO3/c1-10(17)19-14-9-5-3-7-12(14)15(18)11-6-2-4-8-13(11)16/h2-9H,1H3
InChI key
ZBICOHMSJORVMV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5175-14
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)