주요 문서
RIE156319520
Rieke Metals, Inc.
trans-2-(4-methoxybenzoyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.31
MDL number:
Iupac Name
(1R,2R)-2-(4-methoxybenzoyl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H18O4/c1-19-11-8-6-10(7-9-11)14(16)12-4-2-3-5-13(12)15(17)18/h6-9,12-13H,2-5H2,1H3,(H,17,18)/t12-,13-/m1/s1
InChI key
MDVQAVHPOFZFQS-CHWSQXEVSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18510-07
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)