주요 문서
RIE156319216
Rieke Metals, Inc.
3,5-dimethyl-3'-methoxybenzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.3
MDL number:
Iupac Name
(3,5-dimethylphenyl)(3-methoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C16H16O2/c1-11-7-12(2)9-14(8-11)16(17)13-5-4-6-15(10-13)18-3/h4-10H,1-3H3
InChI key
VCOZWSJMRYQIBO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5050-31
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)