주요 문서
RIE156318975
Rieke Metals, Inc.
trans-4-[2-(2-iodophenyl)-2-oxoethyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
372.2
MDL number:
Iupac Name
4-[2-(2-iodophenyl)-2-oxoethyl]cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H17IO3/c16-13-4-2-1-3-12(13)14(17)9-10-5-7-11(8-6-10)15(18)19/h1-4,10-11H,5-9H2,(H,18,19)/t10-,11-
InChI key
RRPWJEVRSVJDIK-XYPYZODXSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18520-40
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)