주요 문서
RIE156318807
Rieke Metals, Inc.
cis-4-(3-methoxybenzoyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
262.31
MDL number:
Iupac Name
4-(3-methoxybenzoyl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H18O4/c1-19-13-4-2-3-12(9-13)14(16)10-5-7-11(8-6-10)15(17)18/h2-4,9-11H,5-8H2,1H3,(H,17,18)/t10-,11+
InChI key
HJLPLLKWHYGMNZ-PHIMTYICSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18513-06
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)