주요 문서
RIE156318771
Rieke Metals, Inc.
trans-2-(2-ethylbenzoyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
260.33
MDL number:
Iupac Name
(1R,2R)-2-(2-ethylbenzoyl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H20O3/c1-2-11-7-3-4-8-12(11)15(17)13-9-5-6-10-14(13)16(18)19/h3-4,7-8,13-14H,2,5-6,9-10H2,1H3,(H,18,19)/t13-,14-/m1/s1
InChI key
TVZQNSPGNBIDLO-ZIAGYGMSSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18510-16
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)