주요 문서
RIE156318707
Rieke Metals, Inc.
trans-2-[2-(3-chlorophenyl)-2-oxoethyl]cyclopentane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
266.72
MDL number:
Iupac Name
(1R,2S)-2-(2-(3-chlorophenyl)-2-oxoethyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H15ClO3/c15-11-5-1-4-10(7-11)13(16)8-9-3-2-6-12(9)14(17)18/h1,4-5,7,9,12H,2-3,6,8H2,(H,17,18)/t9-,12+/m0/s1
InChI key
BMKCNNOEUWPEAM-JOYOIKCWSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18011-20
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)