주요 문서
RIE156318684
Rieke Metals, Inc.
cis-3-[2-(3-fluorophenyl)-2-oxoethyl]cyclopentane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
250.27
MDL number:
Iupac Name
(1R,3S)-3-[2-(3-fluorophenyl)-2-oxoethyl]cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H15FO3/c15-12-3-1-2-10(8-12)13(16)7-9-4-5-11(6-9)14(17)18/h1-3,8-9,11H,4-7H2,(H,17,18)/t9-,11+/m0/s1
InChI key
SDCYLRAPJPVKDH-GXSJLCMTSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18010-22
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)