주요 문서
RIE156318672
Rieke Metals, Inc.
cis-2-(3,5-dimethylbenzoyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
246.31
MDL number:
Iupac Name
(1R,2S)-2-(3,5-dimethylbenzoyl)cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H18O3/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)14(16)12-4-3-5-13(12)15(17)18/h6-8,12-13H,3-5H2,1-2H3,(H,17,18)/t12-,13+/m0/s1
InChI key
UULJYEIVQURUSE-QWHCGFSZSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18009-31
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)