주요 문서
RIE156318664
Rieke Metals, Inc.
cis-2-(4-Chlorobenzoyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
252.7
MDL number:
Iupac Name
(1R,2S)-2-(4-chlorobenzoyl)cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H13ClO3/c14-9-6-4-8(5-7-9)12(15)10-2-1-3-11(10)13(16)17/h4-7,10-11H,1-3H2,(H,16,17)/t10-,11+/m0/s1
InChI key
DETWJBPWDQEYPK-WDEREUQCSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18009-21
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)