주요 문서
RIE156318660
Rieke Metals, Inc.
cis-2-(4-thiomethylbenzoyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
264.35
MDL number:
Iupac Name
(1R,2S)-2-[4-(methylsulfanyl)benzoyl]cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H16O3S/c1-18-10-7-5-9(6-8-10)13(15)11-3-2-4-12(11)14(16)17/h5-8,11-12H,2-4H2,1H3,(H,16,17)/t11-,12+/m0/s1
InChI key
XRZNUKRLXZYVMT-NWDGAFQWSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18009-15
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)